Få mere at vide
4-Hydroxybut-2-ynoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybut-2-ynoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,3H2,(H,6,7) |
| Formel vægt | 100.016 |