missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxybiphenyl-d9 (rings-d9), TRC

Artikelnummer. 30424847
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424847 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30424847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3361365MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybiphenyl ring-d9
CAS 126840-28-6
Molekylær formel C12 2H9 H O
Mængde 5 mg
Synonym [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4',5,5',6,6'-d9]-4-ol (9CI), p-Phenylphenol (ring-D9), 4-Phenylphenol D9, 4-Hydroxy-1',2,2',3,3',4',5,5',6,6'-nonadeuteriobiphenyl, 4-Hydroxybiphenyl-1',2,2',3,3',4',5,5',6,6'-D9, 4-Hydroxybiphenyl (ring-D9)
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2[2H]
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 179.26
Formel vægt 179.1297
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.