Få mere at vide
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid, 99%
Artikelnummer. p-7026126
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
Artikelnummer. 11455047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21946.88
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58574-03-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58574-03-1
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00059078
InChI nøgle JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-4-hydroxyphenyl benzoic acid, 4'-hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid, 4'-hydroxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy, chembl90522, 4'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 301556
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 292°C to 295°C
Mængde 2.5 g
Formel vægt 214.22
Procent renhed 99%