Få mere at vide
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 11455047
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455047 2.5 g 2.5g
11465047 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21946.88
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 58574-03-1 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58574-03-1
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00059078
InChI nøgle JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-4-hydroxyphenyl benzoic acid, 4'-hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid, 4'-hydroxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy, chembl90522, 4'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 301556
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 292 °C til 295 °C
Mængde 2.5 g
Formel vægt 214.22
Procent renhed 99%