Få mere at vide
4'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid |
| CAS | 121629-21-8 |
| Molekylær formel | C13H10O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4'-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(c1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 3-(4-hydroxyphenyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.063 |