Få mere at vide
4-Hydroxybenzylideneacetone, TRC
Artikelnummer. 30389688
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30389688 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30389688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH714790250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzylideneacetone
CAS 3160-35-8
Molekylær formel C10H10O2
Mængde 250 mg
Synonym 4-(p-Hydroxyphenyl)-3-buten-2-one, (4-Hydroxybenzylidene)acetone
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h2-7,12H,1H3/b3-2+
SMIL O=C(C)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn (E)-4-(4-hydroxyphenyl)men-3-en-2-one
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.07