Få mere at vide
4-Hydroxybenzylideneacetone, 97%
Artikelnummer. 11418237
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418237 100 g 100g
11408237 25 g 25g
11428237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17605.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3160-35-8 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
4-Hydroxybenzylidenacetone anvendes i syntesen af 4-(4-hydroxy-phenyl)-butan-2-on. Denne reaktion kræver reagenserne af cyclohexan og AlCl3 og opløsningsmidlet af CH2Cl2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxybenzylidenacetone anvendes i syntesen af 4-(4-hydroxy-phenyl)-butan-2-on. Denne reaktion kræver reagenserne af cyclohexan og AlCl3 og opløsningsmidlet af CH2Cl2.
Opløselighed Optimalt opløseligt i vandige opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3160-35-8
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00016490
InChI nøgle OCNIKEFATSKIBE-NSCUHMNNSA-N
Synonym p-hydroxybenzalacetone, 4-hydroxybenzylideneacetone, 4-hydroxybenzal acetone, 4-hydroxycinnamoylmethane, 4-hydroxybenzalacetone, p-hydroxybenzylidene acetone, 4-p-hydroxyphenyl-3-buten-2-one, 4-4-hydroxyphenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-4-hydroxyphenyl, 3-buten-2-one, 4-p-hydroxyphenyl
PubChem CID 796857
SMIL CC(=O)\C=C\C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzylideneacetone
Smeltepunkt 106 °C til 111 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2412544
Opløselighedsinformation Optimalt opløselig i vandige opløsningsmidler.
IUPAC navn (3E)-4-(4-hydroxyphenyl)but-3-en-2-on
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzylideneacetone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzylideneacetone