Få mere at vide
4-Hydroxybenzylideneacetone, 97%
Beskrivelse
4-Hydroxybenzylidenacetone anvendes i syntesen af 4-(4-hydroxy-phenyl)-butan-2-on. Denne reaktion kræver reagenserne af cyclohexan og AlCl3 og opløsningsmidlet af CH2Cl2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Hydroxybenzylidenacetone anvendes i syntesen af 4-(4-hydroxy-phenyl)-butan-2-on. Denne reaktion kræver reagenserne af cyclohexan og AlCl3 og opløsningsmidlet af CH2Cl2.
Opløselighed Optimalt opløseligt i vandige opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzylideneacetone |
| Smeltepunkt | 106 °C til 111 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2412544 |
| Opløselighedsinformation | Optimalt opløselig i vandige opløsningsmidler. |
| IUPAC navn | (E)-4-(4-hydroxyphenyl)but-3-en-2-on |
| Formel vægt | 162.19 |
| Procent renhed | 97% |