Få mere at vide
4-Hydroxybenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30392428
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30392428 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30392428 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH809735100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzylamine
CAS 696-60-6
Molekylær formel C7H9NO
Mængde 100 mg
Synonym 4-(Aminomethyl)phenol, 4-Hydroxybenzenemethanamine, [(4-Hydroxyphenyl)methyl]amine, NSC 125720, p-Hydroxybenzenemethanamine, p-Hydroxybenzylamine
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H,5,8H2
SMIL NCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(aminomethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 123.15
Formel vægt 123.0684