Få mere at vide
4-Hydroxybenzyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 491868-12-3 |
| Molekylær formel | C8 H10 O3 S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3S2/c1-13(10,11)12-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(methylsulfonylsulfanylmethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.29 |
| Formel vægt | 218.0071 |