Få mere at vide
4-Hydroxybenzyl Isothiocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzyl Isothiocyanate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NOS/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-11/h1-4,10H,5H2 |
| Formel vægt | 165.0248 |