Få mere at vide
4-Hydroxybenzyl Alcohol, Mikromol™
Beskrivelse
4-Hydroxybenzyl Alcohol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzyl Alcohol |
| CAS | 623-05-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxybenzyl Alcohol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H8 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Hydroxybenzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2 |
| SMIL | OCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(hydroxymethyl)phenol |
| Vis mere |