Få mere at vide
4-Hydroxybenzoylacrylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400348
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400348 5 g 5g
11490338 1 g 1g
11410348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24519.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24849-48-7 | C10H7O4 | 191.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24849-48-7
Molekylær formel C10H7O4
Molekylvægt (g/mol) 191.16
MDL nummer MFCD00460607
InChI nøgle LQCBGQDCRBYBMK-AATRIKPKSA-M
IUPAC navn (2E)-4-(4-hydroxyphenyl)-4-oxobut-2-enoat
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(=O)\C=C\C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoylacrylic acid
Smeltepunkt 197°C to 198°C
Mængde 5 g
Formel vægt 192.17
Procent renhed 97%