Få mere at vide
4-Hydroxybenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzoyl Chloride |
| CAS | 28141-24-4 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | p-Hydroxybenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-hydroxybenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.566 |
| Formel vægt | 155.998 |