Få mere at vide
4-Hydroxybenzotrifluorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30462676
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462676 4 x 25 mg
18083500 100 mg
18041610 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0256.0500254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Hydroxybenzotrifluorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzotrifluoride
CAS 402-45-9
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxybenzotrifluoride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H5 F3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-(Trifluoromethyl)phenol (ACI), p-Cresol, α,α,α-trifluoro- (7CI, 8CI), NSC 88303, p-Hydroxybenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenol, α,α,α-Trifluoro-4-cresol, α,α,α-Trifluoro-p-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
Løsningstype Neat
SMIL Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 162.11
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 162.0292 g/mol