Få mere at vide
4-Hydroxybenzotrifluorid, Mikromol™
Beskrivelse
4-Hydroxybenzotrifluorid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzotrifluoride |
| CAS | 402-45-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxybenzotrifluoride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H5 F3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(Trifluoromethyl)phenol (ACI), p-Cresol, α,α,α-trifluoro- (7CI, 8CI), NSC 88303, p-Hydroxybenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenol, α,α,α-Trifluoro-4-cresol, α,α,α-Trifluoro-p-cresol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| Vis mere |