Få mere at vide
4-hydroxybenzotrifluorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458159
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458159 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458159 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0256.05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzotrifluoride
CAS 402-45-9
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxybenzotrifluoride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H5 F3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(Trifluoromethyl)phenol (ACI), p-Cresol, α,α,α-trifluoro- (7CI, 8CI), NSC 88303, p-Hydroxybenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenol, α,α,α-Trifluoro-4-cresol, α,α,α-Trifluoro-p-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
Løsningstype Neat
SMIL Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)phenol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 162.11
Mængde 10 mg
Formel vægt 162.0292 g/mol