Få mere at vide
4-Hydroxybenzophenone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzophenone-d4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H/i6D,7D,8D,9D |
| Formel vægt | 202.0932 |
| Procent renhed | >95% |