Få mere at vide
4-hydroxybenzonitril, 98+%
Artikelnummer. 11432468
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432468 500 g 500g
11384709 50 g 50g
11422468 100 g 100g
11394709 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11432468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15803.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 767-00-0 | C7H5NO | 119,123 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-Hydroxybenzonitril bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også i kosmetik som et antiseptisk og desinfektionsmiddel. Det er involveret som et råmateriale til fremstilling af bomoxynil og ioxynil.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 767-00-0
Molekylær formel C7H5NO
Molekylvægt (g/mol) 119.123
MDL nummer MFCD00002312
InChI nøgle CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenol, p-hydroxybenzonitrile, p-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy, benzonitrile, p-hydroxy, 4-cyano phenol, 4-hydroxybenzoic acid nitrile, 4-hydroxy-benzonitrile, 4-hydroxy benzonitrile, 4-hydroxybenzenecarbonitrile
PubChem CID 13019
ChEBI CHEBI:38622
IUPAC navn 4-hydroxybenzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Mængde 500 g
Beilstein 386130
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 119.12
Procent renhed ≥98%