Få mere at vide
4-Hydroxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15831541
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15831541 1 kg
15811541 5 g
15821541 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15831541 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8218141000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-96-7
Grad Research
Molekylær formel 4-(OH)C6H4COOH
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Tekniske data
Smeltepunkt 213°C to 216°C
MDL nummer MFCD00002547
Mængde 1 kg
Synonym 4-Hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxybenzoic acid