missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxybenzoesyre-propylester-natrium, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30317947
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30317947 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317947 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14229230
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Analyt- eller komponentnavne Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H11 O3 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Løsningstype Fedt
SMIL [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC navn natrium; 4-propoxycarbonylphenolat
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 202.18
Mængde 250 mg
Formel vægt 202,0606 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.