Få mere at vide
4-Hydroxybenzoesyre-propylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309086
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309086 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309086 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14229200AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Analyt- eller komponentnavne Propyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
SMIL CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn propyl 4-hydroxybenzoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Mængde 1 ml
Formel vægt 180,0786 g/mol