Få mere at vide
4-Hydroxybenzoesyre-n-butylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318553
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318553 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318553 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14228780AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Analyt- eller komponentnavne Butyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H14 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), 4-(Butoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Aseptoform Butyl, Butoben, Butyl 4-hydroxybenzoate, Butyl Butex, Butyl Tegosept, Butyl chemosept, Butyl p-hydroxybenzoate, Butyl parabens, Butyl parasept, Butylparaben, Mekkings B, Mekkins B, NSC 13164, NSC 8475, Nipabutyl, Preserval B, SPF, Solbrol B, Tegosept B, Tegosept Butyl, n-Butyl 4-hydroxybenzoate, n-Butyl p-hydroxybenzoate, n-Butylparaben, p-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
SMIL CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn butyl 4-hydroxybenzoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 194,0943 g/mol