Få mere at vide
4-hydroxybenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17961696
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17961696 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17961696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0045.010250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Hydroxybenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic Acid
CAS 99-96-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxybenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid, Salicylic Acid USP Related Compound A, Salicylic Acid USP RC A, SKF-29685, CCI 23875, Ph Eur Salicylic Acid Impurity A, GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Salicylic Acid Related Compound A, Acetylsalicylic Acid Impurity A, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Salicylic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Mængde 250 mg
Formel vægt 138,0317 g/mol