Få mere at vide
4-Hydroxybenzoesyre-methylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328321
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30328321 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30328321 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14229000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Analyt- eller komponentnavne Methyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn Methyl 4-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 152,0473 g/mol