Få mere at vide
4-Hydroxybenzoesyre-methylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316996
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316996 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316996 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14229000AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Analyt- eller komponentnavne Methyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn Methyl 4-hydroxybenzoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 152,0473 g/mol