Få mere at vide
4-Hydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16413469
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16413469 1 g
1 options
Artikelnummer. 16413469 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0264
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress 4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic acid
CAS 99-96-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H6O3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 120 mg/mL (868.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.12
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation