Få mere at vide
4-hydroxybenzoesyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30464251
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464251 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464251 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0045.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic Acid
CAS 99-96-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxybenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-hydroxybenzoesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Mængde 10 mg
Formel vægt 138,0317 g/mol