Få mere at vide
4-hydroxybenzoesyrehydrazid, 98%
Artikelnummer. 10487690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10487690 100 g Plastflaske 100g
10122250 25 g Plastflaske 25g
10318793 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10487690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1552.26 DKK
    1396.65 DKK / 100g
    Spare 155.61 DKK
    10% Slukket
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5351-23-5
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00007605
InChI nøgle ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 1742
IUPAC navn 4-hydroxybenzohydrazid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 260,0 °C til 264,0 °C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CONHNH2
Mængde 100 g
Beilstein 10, 174
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 26,5 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver