Få mere at vide
4-Hydroxybenzoesyre-ethylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310093
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310093 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310093 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14228800AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 120-47-8
Analyt- eller komponentnavne Ethyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn ethyl 4-hydroxybenzoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Mængde 1 ml
Formel vægt 166,063 g/mol