Få mere at vide
4-Hydroxybenzoic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzoic acid phenyl-d4 |
| CAS | 152404-47-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 2H4 H2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 2H4-p-Salicylic acid, 4-Hydroxybenzoic Acid-D4 (phenyl-D4), 4-Carboxyphenol-2,3,5,6-d4, 4-Hydroxybenzene-2,3,5,6-d4-carboxylic acid, p-Carboxyphenol-d4, p-Hydroxybenzoic-d4 acid, 44Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.15 |
| Vis mere |