Få mere at vide
4-Hydroxybenzoesyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-144334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Artikelnummer. 10676882
Brand: Thermo Scientific Acros 120991000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-96-7
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002547
InChI nøgle FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC navn 4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 214°C to 217°C
Farve Elfenben til hvid
Flammepunkt 199°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 10, 149
Merck Index 15, 4850
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in carbon disulfide
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.