Få mere at vide
4-hydroxybenzoesyre, 99+%
Artikelnummer. 10676882 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676882 100 g Plastflaske 100g
10754051 500 g Plastflaske 500g
10060970 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676882 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.94 DKK
    190.65 DKK / 100g
    Spare 21.29 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-96-7
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002547
InChI nøgle FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC navn 4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 214 °C til 217 °C
Farve Elfenben til hvid
Flammepunkt 199 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 10, 149
Merck Index 15, 4850
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, let opløselig i kloroform, praktisk talt uopløselig i kulstofdisulfid
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.