Få mere at vide
4-Hydroxybenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11434694
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11434694 5000 g 5000g
11424694 250 g 250g
11414694 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11434694 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13700.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-Hydroxybenzoesyre bruges som mellemprodukt til farvestoffer, antiseptika og aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som fødevarekonserveringsmiddel, korrosionsinhibitor, antioxidant og emulgator. Det reagerer med 6-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre for at fremstille aromatisk polyester kaldet Vectran fiber. Det fungerer som en forløber til fremstilling af p-hydroxyphenylbenzoat, p-acetoxybenzoylchlorid og 4,4′ -dihydroxybenzophenon. Yderligere bruges det i malingsadditiver, belægningsadditiver, proceshjælpemidler, elektriske og elektroniske produkter. Ud over dette fungerer det som et konserveringsmiddel i kosmetik og nogle oftalmiske opløsninger.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, ethanol, ether, n-butanol og acetone. Lidt opløseligt i chloroform. Uopløseligt i kulstofdisulfid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-96-7
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002547
InChI nøgle FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC navn 4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 213 °C til 218 °C
Flammepunkt 199 °C (390 °F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 5000 g
Beilstein 970950
Merck Index 14,4812
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, ethanol, ether, n-butanol og acetone. Let opløselig i kloroform. Uopløseligt i kulstofdisulfid.
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99%