Få mere at vide
4-Hydroxybenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11424694
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424694 250 g 250g
11414694 1000 g 1000g
11434694 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11424694 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13700.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-Hydroxybenzoesyre bruges som mellemprodukt til farvestoffer, antiseptika og aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som fødevarekonserveringsmiddel, korrosionsinhibitor, antioxidant og emulgator. Det reagerer med 6-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre for at fremstille aromatisk polyester kaldet Vectran fiber. Det fungerer som en forløber til fremstilling af p-hydroxyphenylbenzoat, p-acetoxybenzoylchlorid og 4,4′ -dihydroxybenzophenon. Yderligere bruges det i malingsadditiver, belægningsadditiver, proceshjælpemidler, elektriske og elektroniske produkter. Ud over dette fungerer det som et konserveringsmiddel i kosmetik og nogle oftalmiske opløsninger.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, ethanol, ether, n-butanol og acetone. Lidt opløseligt i chloroform. Uopløseligt i kulstofdisulfid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-96-7
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002547
InChI nøgle FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC navn 4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic Acid
Smeltepunkt 213°C to 218°C
Flammepunkt 199°C (390°F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
Beilstein 970950
Merck Index 14,4812
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide.
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Hydroxybenzoic acid