Få mere at vide
4-Hydroxybenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414694
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11414694
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13700.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
4-Hydroxybenzoesyre bruges som mellemprodukt til farvestoffer, antiseptika og aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som fødevarekonserveringsmiddel, korrosionsinhibitor, antioxidant og emulgator. Det reagerer med 6-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre for at fremstille aromatisk polyester kaldet Vectran fiber. Det fungerer som en forløber til fremstilling af p-hydroxyphenylbenzoat, p-acetoxybenzoylchlorid og 4,4'-dihydroxybenzophenon. Yderligere bruges det i malingsadditiver, belægningsadditiver, proceshjælpemidler, elektriske og elektroniske produkter. Ud over dette fungerer det som et konserveringsmiddel i kosmetik og nogle oftalmiske opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxybenzoesyre bruges som mellemprodukt til farvestoffer, antiseptika og aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som fødevarekonserveringsmiddel, korrosionsinhibitor, antioxidant og emulgator. Det reagerer med 6-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre for at fremstille aromatisk polyester kaldet Vectran fiber. Det fungerer som en forløber til fremstilling af p-hydroxyphenylbenzoat, p-acetoxybenzoylchlorid og 4,4′ -dihydroxybenzophenon. Yderligere bruges det i malingsadditiver, belægningsadditiver, proceshjælpemidler, elektriske og elektroniske produkter. Ud over dette fungerer det som et konserveringsmiddel i kosmetik og nogle oftalmiske opløsninger.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, ethanol, ether, n-butanol og acetone. Lidt opløseligt i chloroform. Uopløseligt i kulstofdisulfid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-96-7
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002547
InChI nøgle FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC navn 4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 213°C to 218°C
Flammepunkt 199°C (390°F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 1000 g
Beilstein 970950
Merck Index 14,4812
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide.
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: p-Hydroxybenzoic acid