missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxybenzoic-1,2,3,4,5,6-13C6 Acid, TRC

Artikelnummer. 30135277
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135277 100 mg
30010959 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH808453100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 287399-29-5
Molekylær formel 13C6 C H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 144.08
Synonym Benzoic-1,2,3,4,5,6-13C6 acid, 4-hydroxy- (9CI), p-Salicylic acid-13C6 (phenyl-13C6), 4-Carboxyphenol-13C6, 4-Hydroxybenzene-13C6-carboxylic acid, p-Carboxyphenol-13C6, p-Hydroxybenzoic acid-13C6, 4-Hydroxy-1,2,3,4,5,6-13C6-benzoic acid
IUPAC navn 4-hydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxylic acid
SMIL O[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic acid phenyl-13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 144.0518
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.