Få mere at vide
4-hydroxybenzohydrazid (p-hydroxybenzohydrazid), Mikromol™
Artikelnummer. 30050042
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050042 25 mg
17982546 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050042 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0574.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Hydroxybenzohydrazid (p-Hydroxybenzohydrazid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
CAS 5351-23-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Imp. A (EP), p-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
SMIL NNC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-hydroxybenzohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 152,0586 g/mol