Få mere at vide
4-Hydroxybenzimidamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzimidamide |
| CAS | 15535-98-5 |
| Molekylær formel | C7H8N2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, Benzamidine, p-hydroxy- (8CI), 4-Hydroxybenzenecarboximidamide, 4-Amidinophenol, 4-Hydroxybenzamidine, p-Amidinophenol, p-Hydroxybenzamidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H3,8,9) |
| SMIL | C1=CC(=O)C=CC1=C(N)N |
| IUPAC navn | 4-hydroxybenzenecarboximidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0637 |