Få mere at vide
4-Hydroxybenzhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30132744
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132744 25 g
30137691 100 g
30005606 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82910025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5351-23-5
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Synonym 4-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Imp. A (EP), p-Hydroxybenzohydrazide, Benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, Benzoic acid, p-hydroxy-, hydrazide (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxybenzoyl)hydrazine, (p-Hydroxybenzoyl)hydrazine, 4-Hydroxybenzhydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzoyl hydrazide, INHd 25, NSC 647, p-Hydroxybenzhydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, p-Hydroxybenzoic hydrazide, p-Hydroxybenzoyl hydrazide
IUPAC navn 4-hydroxybenzohydrazid
SMIL NNC(=O)c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Formel vægt 152.0586