Få mere at vide
4-hydroxybenzhydrazid, 98%
Artikelnummer. 11420623
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420623 500 g 500g
11400623 25 g 25g
11410623 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12702.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5351-23-5
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD00007605
InChI nøgle ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 1742
IUPAC navn 4-hydroxybenzohydrazid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzhydrazide
Smeltepunkt ∼267 °C (dekomponering)
Mængde 500 g
Beilstein 473052
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%