Få mere at vide
4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Ammonium Salt, TRC
Artikelnummer. 30400110
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400110 50 g
30390184 5 g
30399983 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30400110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH80781550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 856777-15-6
Molekylær formel C6H9NO4S
Molekylvægt (g/mol) 191.2
Synonym p-Hydroxy-benzenesulfonic Acid Ammonium Salt
IUPAC navn ammonium 4-hydroxybenzenesulfonate
SMIL O=S(C1=CC=C(O)C=C1)([O-])=O.[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Ammonium Salt
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O4S.H3N/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4,7H,(H,8,9,10);1H3
Formel vægt 191.03