Få mere at vide
4-Hydroxybenzenesulfonic Acid (85%), TRC
Artikelnummer. 30407252
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30407252 10 g
1 options
Artikelnummer. 30407252 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH80780510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid
CAS 98-67-9
Molekylær formel C6H6O4S
Mængde 10 g
Synonym 4-Hydroxyphenylsulfonic acid, 4-Phenolsulfonic acid, NSC 227908, p-Hydroxybenzenesulfonic acid, p-Phenolsulfonic acid, p-Sulfophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6O4S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
SMIL CCC(C(N)=O)(C(N)=O)c1ccccc1
IUPAC navn 4-hydroxybenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 174.17
Formel vægt 173.9987
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.