Få mere at vide
4-Hydroxybenzenesulfonic Acid (85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid |
| CAS | 98-67-9 |
| Molekylær formel | C6H6O4S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-Hydroxyphenylsulfonic acid, 4-Phenolsulfonic acid, NSC 227908, p-Hydroxybenzenesulfonic acid, p-Phenolsulfonic acid, p-Sulfophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10) |
| SMIL | CCC(C(N)=O)(C(N)=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-hydroxybenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.17 |
| Formel vægt | 173.9987 |