Få mere at vide
4-Hydroxybenzensulfonsyre, 65 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406368
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406368 250 mL 250ml
15416368 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59917.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-67-9 | C6H6O4S | 174.17 g/mol
4-Hydroxybenzensulfonsyre bruges som en redox-mediator i den laccase-katalyserede nedbrydning af indigo, et tekstilfarvestof. Bruges også i oliefeltskemikalier, metalbearbejdning og som polymerisationskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxybenzensulfonsyre bruges som en redox-mediator i den laccase-katalyserede nedbrydning af indigo, et tekstilfarvestof. Bruges også i oliefeltskemikalier, metalbearbejdning og som polymerisationskatalysator.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-67-9
Molekylær formel C6H6O4S
Molekylvægt (g/mol) 174.17
MDL nummer MFCD00007506
InChI nøgle FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenolsulfonic acid, phenolsulfonic acid, 4-phenolsulfonic acid, p-sulfophenol, sulfocarbolic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydroxy, p-hydroxybenzenesulfonic acid, phenol-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonic acid
PubChem CID 4765
ChEBI CHEBI:32354
IUPAC navn 4-hydroxybenzensulfonsyre
SMIL OC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzenesulfonic acid
Tæthed 1.337 g/mL
Brydningsindeks 1.489
Mængde 250 mL
FN nummer UN1803
Beilstein 1869034
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 174.17
Procent renhed 65%
Fysisk form Væske