Få mere at vide
4-hydroxybenzenboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30391286
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30391286 1 g
1 options
Artikelnummer. 30391286 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9495551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzeneboronic Acid
CAS 71597-85-8
Molekylær formel C6H7BO3
Mængde 1 g
Synonym B-(4-hydroxyphenyl)-boronic acid, p-Hydroxy-benzeneboronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)-boronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)boronic Acid, (p-Hydroxyphenyl)boronic Acid, 4-Hydroxybenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
SMIL OB(O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn (4-hydroxyphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 137.93
Formel vægt 138.0488