Få mere at vide
4-Hydroxybenzenboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11397419
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397419 5 g 5g
11387419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27836.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 269409-70-3 | C12H17BO3 | 220,075 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 269409-70-3
Molekylær formel C12H17BO3
Molekylvægt (g/mol) 220.075
MDL nummer MFCD02093756
InChI nøgle BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacolate, 2-4-hydroxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-hydroxyphenylboronicacidpinacolester, 4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, phenol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
PubChem CID 2734624
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 114 °C til 117 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 220.07
Procent renhed 97%