Få mere at vide
4-Hydroxybenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11308346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308346 5 g 5g
11398336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15594.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71597-85-8 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
4-Hydroxybenzenboronsyre bruges til Suzuki-Miyaura kobling og Stille kobling og potentiale for introduktion af forskellige alkylgrupper, palladiumkatalyserede aminocarbonylerings- og krydskoblingsreaktioner, biounderstøttede palladiumnanopartikler som phosphinfri katalysator til Suzuki-reaktion i vand og Cu2O-katalyseret aerob oxidativ krydskobling af tetrazoler. Det bruges også til fremstilling af stavlignende dendroniserede polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxybenzenboronsyre bruges til Suzuki-Miyaura kobling og Stille kobling og potentiale for introduktion af forskellige alkylgrupper, palladiumkatalyserede aminocarbonylerings- og krydskoblingsreaktioner, biounderstøttede palladiumnanopartikler som phosphinfri katalysator til Suzuki-reaktion i vand og Cu2O-katalyseret aerob oxidativ krydskobling af tetrazoler. Det bruges også til fremstilling af stavlignende dendroniserede polymerer.
Opløselighed Opløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71597-85-8
Molekylær formel C6H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 137.93
MDL nummer MFCD01074628
InChI nøgle COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-boronophenol, 4-hydroxyphenyl boranediol, p-hydroxyphenylboronic acid, 4-hydroxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 4-hydroxyphenyl, pubchem1729, acmc-209ojb
PubChem CID 2734360
IUPAC navn (4-hydroxyphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∽285°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2963491
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 137.93
Procent renhed 97%
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.