Få mere at vide
4-Hydroxybenzamidine, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzamidine, Hydrochloride |
| CAS | 38148-63-9 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5;/h1-4,10H,(H3,8,9);1H |
| SMIL | Cl.NC(=N)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-hydroxybenzenecarboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.61 |
| Formel vægt | 172.0403 |