Få mere at vide
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15464157
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464157 1 g 1g
15474157 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31566.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38148-63-9 | C7H9ClN2O | 172.61 g/mol
4-Hydroxybenzamidinhydrochlorid bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og anvendes i organisk kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Hydroxybenzamidinhydrochlorid anvendes som et farmaceutisk
mellemprodukt og anvendes i organisk kemisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38148-63-9
Molekylær formel C7H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 172.61
MDL nummer MFCD00136405
InChI nøgle OADOZRQXRQAJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-amidinophenol hydrochloride, 4-hydroxy-benzamidine hcl, p-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-hydroxybenzimidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, monohydrochloride, benzamidine, p-hydroxy-, monohydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide monohydrochloride
PubChem CID 5493520
IUPAC navn 4-(diaminomethyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC(N)=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzamidine hydrochloride
Smeltepunkt 221°C to 224°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 172.61
Procent renhed 95%