Få mere at vide
4-Hydroxybenzamide, 98+%
Artikelnummer. 11411267
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411267 5 g 5g
11421267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24222.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 619-57-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-57-8
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007997
InChI nøgle QXSAKPUBHTZHKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 4-hydroxy, 4-hydroxy-benzamide, p-hydroxybenzamide, unii-9ou5yd093j, 4-hydroxy benzamide, 1,3,4,9-tetrahydro-2-hydroxybenzoyl-9-4-hydroxyphenyl methyl-6-methoxy-2h-pyrido 3,4-b indole, 4-oxidanylbenzamide, acmc-1apvc, para-hydroxybenzoic amide
PubChem CID 65052
IUPAC navn 4-hydroxybenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzamide
Smeltepunkt 159°C to 162°C
Mængde 5 g
Beilstein 1906921
Formel vægt 137.14
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Hydroxybenzamide